Learn More
HEPES, Free Acid, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HEPES, Free Acid |
| Nota nome | Free Acid |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Peso formulazione | 238.31 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |