Learn More
HEPES, Free Acid, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5383276 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15508214
Marca: Avantor J.T.Baker 401801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES, Free Acid
Nota nome Free Acid
Quantità 100 g
Imballaggio Poly Bottle
Peso formulazione 238.31
Grado Ultrapure Bioreagent