Learn More
HEPES sodium salt, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11461952 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 11461952
Marca: MP Biomedicals 0210559325
Identificatori chimici
CAS 75277-39-3
Formula molecolare C8H17N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00036463
InChI Key RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC Name sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES sodium salt
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Peso formulazione 260.3