Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES sodium salt, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. p-2716184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10328103
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327261000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75277-39-3
Formula molecolare C8H17N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00036463
InChI Key RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC Name sodium;2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Materiale o nome chimico HEPES sodium salt
Condizioni di assorbanza (0.1M in H2O)
Nota nome 99+%
Punto di fusione 248.0°C
Colore White
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Peso formulazione 260.27
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare