Learn More
HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454899
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15454899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62529.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68399-78-0
Formula molecolare C9H20N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 268.328
Numero MDL MFCD00038351
InChI Key GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC Name 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico HEPPSO buffer soln.
Concentrazione 0.2 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL