Learn More
Riedel-de Haën Heptane
Catalog Number 16675803
Click to view available options
Quantità:
200 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC).
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
Materiale o nome chimico Heptane
pH Not applicable
Punto di fusione -90.5°C
CAS 142-82-5
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.69 g/cm3 (15°C)
Punti di ebollizione 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità 6.7 %(V)
Imballaggio Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula molecolare C7H16
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Numero MDL MFCD00009544
Pressione del vapore 60.9 hPa (25°C)
Numero UN UN1206
Viscosità No data available
Beilstein 1730763
Concentrazione ≥99.00%
Sinonimo n-Heptane, Heptanes
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Percent Purity ≥99.00%
Grado Pharmacopeia