Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
I banchi ECO Clean Heraguard™ Thermo Scientific™ sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente.
Marca: Thermo Scientific™ 50109312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 16.20000kg
Descrizione
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Due to DC motors, Heraguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. Based on data from internal testing and The University of Michigan Field Study, published in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Heraguard ECO 1.2 | |
Fornisce altezza di lavoro ECO variabile di 760 mm - 960 mm regolabile a incrementi di 50 mm. | |
Sostegno regolabile da pavimento | |
680 - 880 mm |