Learn More
Thermo Scientific™ Forni Heratherm™ Advanced Protocol
Il forno Advanced Protocol è in grado di soddisfare molteplici applicazioni, grazie alla temperatura uniforme e al basso consumo di energia.
dietro preventivo
Specifica
Tipo di unità di controllo | Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 330°C |
Materiale | Coated Steel |
N. di ripiani | 2 supplied/13 max. |
Dimensioni (L x P x A) | 22.2 x 20.9 x 28.3 in. (56.5 x 53 x 72 cm) |
Descrizione
I forni Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, dotati di un timer sofisticato, sono utili in numerose applicazioni grazie all'accuratissima uniformità di temperatura e al basso consumo di energia. Dotati di tecnologia a convezione meccanica o a gravità con valori di temperatura eccellenti, rappresentano uno strumento di laboratorio flessibile e sono indicati per numerose applicazioni.
Caratteristiche:- Ampio intervallo di temperatura — fino a 330 °C
- Velocità della ventola regolabile per creare flussi d'aria in base all'applicazione nei modelli a convezione meccanica (ad es. per l'essiccazione di polveri)
- Elevata velocità di essiccazione e riscaldamento, recupero rapido, stabilità e uniformità di temperatura ottimali
- Dispositivo di controllo programmabile per creare rampe e pause di temperatura
- Possibilità di salvare un massimo di 10 programmi, ciascuno con 10 passi discreti
- Velocità della ventola e posizione della valvola di tiraggio controllati elettronicamente
- I programmi possono essere ripetuti automaticamente
- La porta di accesso consente l'introduzione di sensori per il monitoraggio indipendente dei dati
- Accuratezza della temperatura garantita nel tempo grazie alla semplice routine di calibrazione
- La funzione di accelerazione consente il riscaldamento rapido senza necessità di tenere acceso il forno 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 (non disponibile nelle unità di grande capacità)
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità varia in base al paese.
Garanzia: 2 anni di garanzia
Specifica
Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
Coated Steel | |
22.2 x 20.9 x 28.3 in. (56.5 x 53 x 72 cm) | |
56.5 cm | |
53 cm | |
72 cm | |
120 V |
330°C | |
2 supplied/13 max. | |
22.2 in. | |
20.9 in. | |
28.3 in. | |
120 V 60 Hz | |
60 Hz |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.