Learn More
Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat
Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.
26.10€ - 145.00€
Specifica
Colore | Charcoal |
---|---|
Materiale | Polypropylene Fibers |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17711928
|
Notrax
117S0023CH |
90 cm | 60 cm |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17731928
|
Notrax
117S0034CH |
120 cm | 90 cm |
54.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17751928
|
Notrax
117S0035CH |
150 cm | 90 cm |
67.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17771928
|
Notrax
117S0046CH |
180 cm | 120 cm |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17791928
|
Notrax
117S0048CH |
240 cm | 120 cm |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- This is an economical yet highly effective entrance mat product
- Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities
- Low profile allows foot, cart and wheelchair traffic to move easily over the mat
- Vinyl backing is moisture resistant and slip resistant
Specifica
Charcoal | |
Polypropylene Fibers | |
Industrial and Commercial Matting |