Learn More
Hexadecyltrimethylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Drum
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
Specifications
Materiale o nome chimico | Hexadecyltrimethylammonium Bromide |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Punto di fusione | 230.0°C |
Informazioni di decomposizione | >230°C |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | CH3(CH2)15N(CH3)3Br |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 04, IV, 819 |
Fieser | 15,77 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.