Learn More
Draeger Safety Hexane Tube
Click to view available options
Quantità:
10/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Lower sensitivity starting at 10 ppm
- Dynamic measurement range of 10-2500 ppm, with two scales
- n=5 with a scale of 10-200 ppm (approx. 75 seconds)
- n=1 with a scale of 300-2,500 ppm (only 15 seconds)
- Much shorter measuring time
- Expanded humidity range, 1-35 mg/L
- Extended operating temperature range, 0-40°C / 32-104°
- More distinct color change, white to greenish brown
Specifica
Specifica
| Descrizione | Measures tube N-hexane 100/a 50-3000 PPM |
| Quantità | 10/Box |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Draeger tube Hexane 10 / a-> 10-250 ppm
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde