Learn More
Syngene™ Hi Intensity LEDS for GBOX
Syngene™ Hi Intensity LEDS for GBOX includes gantry, electronics and lighting units, and works with latest GBOX ONLY (not previous modular system).
Marca:  Syngene™ HILED-GBIRFR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 17112506
  • 7030.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with GBOX
  • Includes gantry, electronics and lighting units
Specifica
Specifica
Green, Blue, Infa Red, Far Red
1
Gbox Chemi Systems
Multiplex Western Fluorescence