Learn More
Scotch-Brite™ High Performance Cleaning Wipes 2011
Long lasting, high performance cleaning wipes. Can be used to dry or damp for a lint-free, streak-free finish.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100006244
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg
Codice prodotto. 17118680
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • For removal of dust, dirt, grease, and fingerprints
  • Use on stainless steel, chrome, plastics, glass, paint lacquers, and other finished or polished metal surfaces
  • Eliminates the need for cleaning agents in many cases
  • Machine washable up to 75 times at 95°C
Specifica
Specifica
Wipes
320 mm
360 x 320 mm
Machine Washable
360 mm
Red
50/Pk.