Learn More
RUBIS Forbici di alta precisione
Forbici ad alta precisione - Acciaio Inox Temprato
Marca: RUBIS 1C300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03150kg
Descrizione
- Forbici ad alta precisione
- Acciaio temprato inox
- Chiusura perfetta
- Molto resistente e durevole
- 100% Made in Svizzera
Specifica
Forbici da taglio a cesoia | |
Gray | |
30 mm | |
Autoclavable |
Sottile | |
110 mm | |
Hardened Inox Steel | |
Sharp |