Learn More
Nabertherm High-Temperature Furnace, HTC 1600 Series
Heated by vertically hung SiC rods. Especially suitable for sintering processes up to a maximum operating temperature of 1550 °C.
6864.60€ - 13943.40€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1600°C |
---|---|
Controllo della temperatura | C450 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948310
|
Nabertherm
LC033K6DN5 |
3 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998310
|
Nabertherm
LC083K6DN8 |
8 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1550 °C
- Dual shell housing with fan cooling for low shell temperatures
- Heating from both sides via vertically mounted SiC rods
- High-quality fiber insulation backed by special insulation
- Side insulation constructed with tongue and groove blocks provides for low heat loss to the outside
- Long-life roof insulation with special suspension
- Chain-guided parallel swivel door for defined opening and closing of the door without destroying the insulation
- Two-door design (front/back) for high-temperature furnaces > HTC 276/..
- Labyrinth sealing ensures the least possible temperature loss in the door area
- Reinforced floor as protection for fiber insulation and to load heavy weights
- Exhaust air opening in the furnace roof
- Heating elements switched via SCR‘s
- Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
1600°C | |
C450 |