Learn More
Brady™ Inserti/targhette in polipropilene ad alta resistenza
Le targhette in polipropilene per scorte di magazzino (B-412) sono ideali per l’identificazione di fili, cavi e scorte di magazzino quando sono richieste grande leggibilità e resistenza alla trazione.
86.51€ - 139.00€
Specifica
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Colore | White |
Materiale | Polypropylene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17889134
|
Brady™
174664 |
M710, BMP71 | 0.23 in. |
90.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17801449
|
Brady™
173887 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.23 in. |
86.51€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17878904
|
Brady™
174665 |
M710, BMP71 | 0.375 in. |
95.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17861669
|
Brady™
173888 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.375 in. |
91.34€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17809064
|
Brady™
174666 |
M710, BMP71 | 0.475 in. |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17811529
|
Brady™
173889 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.5 in. |
96.22€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17871609
|
Brady™
173890 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.535 in. |
100.09€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17829224
|
Brady™
174668 |
M710, BMP71 | 0.785 in. |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17801569
|
Brady™
173891 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.785 in. |
132.87€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Il materiale con finitura opaca non adesivo è stampabile a trasferimento termico
- Buona resistenza ad abrasione e sostanze chimiche
- Temperatura di utilizzo da -40 a 38°C (da -40 a 100°F)
Specifica
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
50 ft. | |
-40°C to +100°C | |
Continuous | |
Thermal Transfer |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
15.24 m | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No |