Learn More
Brady™ Inserti/targhette in polipropilene ad alta resistenza per M6 e M7
Le targhette in polipropilene per scorte di magazzino (B-412) sono ideali per l’identificazione di fili, cavi e scorte di magazzino quando sono richieste grande leggibilità e resistenza alla trazione.
92.60€ - 432.00€
Specifica
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Colore | White |
Materiale | Polypropylene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17898784
|
Brady™
173322 |
M710, BMP71 |
92.60€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17869214
|
Brady™
174305 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter) |
100.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17868224
|
Brady™
173456 |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
432.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Le targhette in polipropilene per scorte di magazzino (B-412) sono ideali per l'identificazione di fili, cavi e scorte di magazzino quando sono richieste grande leggibilità e resistenza alla trazione.
- Il materiale con finitura opaca non adesivo è stampabile a trasferimento termico
- Buona resistenza ad abrasione e sostanze chimiche
- Temperatura di utilizzo da -40 a 38°C (da -40 a 100°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
0.375 in. | |
Roll of Tags | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No | |
49.23 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
9.53 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
1.938 in. | |
Thermal Transfer |