Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Columns
Provide fast, reliable and reproducible preparative ion exchange separations
Marca: Cytiva 28-9365-41
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10920kg
Descrizione
DEAE and CM Sepharose™ 6 Fast Flow are prepacked in 20mL HiPrep columns. Ideal for rapid enrichments during initial capture of proteins from starting material.
Features:
- Combine good flowrates and high binding capacity
- Simple-to-operate
- Compatible with single-pump configurations and other chromatography systems (e.g., AKTA™)
Specifications (H2O at room temp.)
- Dimensions: 1.6 x 10cm
- Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
- Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
- Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
- Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
- Storage: 20% ethanol (DEAE,CM), 0.2M sodium acetate in 20% ethanol (SP)
- Storage temperature: 4° to 30°C
Specifica
1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol | |
20mL | |
16mm | |
3.93 in. | |
>300cm/hr. | |
Diethylaminoethyl | |
2 to 12 | |
6% Cross-linked Agarose | |
Ion Exchange Column |
HiPrep DEAE Sepharose FF column | |
0.62 in. | |
1 x 20mL | |
100mm | |
Polypropylene | |
5 bar | |
45 to 165μm | |
4° to 30°C | |
Preparative separations of Proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromato graphy |
Sicurezza e movimentazione
- HiPrep DEAE FF 16/10
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.