Learn More
Cytiva HiScreen Capto Phenyl ImpRes
HiScreen Capto Phenyl ImpRes columns are prepacked with Capto Phenyl ImpRes hydrophobic interaction chromatography medium, and are part of the process development platform available from Cytiva. The columns are an excellent choice for method optimization and parameter screening.
Marca: Cytiva 17548410
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Descrizione
- 10 cm bed height of HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography resins using the same linear fluid velocity
Specifica
Hydrophobic Interaction Chromatography | |
100 mm | |
1 x 4.7 mL |
7.7 mm | |
4.7 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol