missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H1.2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
337.00€ - 750.00€
Specifica
| Antigene | Histone H1.2 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18683099
|
Novus Biologicals
NBP2-49202-25ul |
25 μL |
337.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18613818
|
Novus Biologicals
NBP2-49202 |
0.1 mL |
750.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Histone H1.2 Polyclonal antibody specifically detects Histone H1.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Histone H1.2 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Epigenetics | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 3006 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| H1 histone family, member 2, H1.2, H1F2H1C, histone 1, H1c, histone cluster 1, H1c, histone H1.2, Histone H1d, MGC3992 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KKAGATAGKRKASGPPVSELITKAVAA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto