Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Columns: 7 x 25mm
 Optimized for purification of histidine-tagged proteins directly from homogenized, unclarified cells
Marca:  Cytiva 17-5255-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.52000kg
Codice prodotto. 11890073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Column material: polypropylene
  • Bed dimensions: 7 × 25mm
  • Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
  • Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
  • Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
Specifica
Specifica
5 mL
7 mm
Polypropylene
6% Cross-linked Agarose
5 bar
Pre-packed Column
0.2 in.
<4 mL/min.
3 to 12
4°C to 30°C, 20% Ethanol
100 x 5 mL