Learn More
Cytiva HiTrap™ IgM Purification HP Column
Optimized for fast, efficient purification of monoclonal IgM from hybridoma cell culture
Marca:  Cytiva 17-5110-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10480505
  • 726.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: Complete instructions for use and method optimization, recommendations for sample preparation, and a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography system
Descrizione
Descrizione
  • Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance medium
  • Recovery of IgM is high, with excellent activity retention; typical purity, >80%
  • Purification of human IgM possible; binding capacity: 5mg human IgM/mL medium
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
Order Info
Supplied in packs of five 1mL columns
Specifica
Specifica
1 mL
0.62 in.
HiTrap IgM Purification HP is a 1 mL column prepacked with Sepharose High Performance for fast and efficient purification of monoclonal IgM.
4 to 8°C, 20% Ethanol
Chromatography System, Manual
1 mL
5 mg Human IgM/mL Medium
1.6 cm
<4 mL/min.
5 x 1 mL
Pre-packed Column
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiTrap IgM Purification 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol