Learn More
Hoefer™ miniVE Electrophoresis Unit Accessories and Parts
Ricambi e accessori per unità di elettroforesi miniVE
Marca: Hoefer™ SE314
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Descrizione
- Accesories include High Voltage Leads (2 pcs), Banana Plug Kit (2 plugs, 2 nuts, 4 washers), Foam Gasket, Clamp Screws (5 pcs), Upper Buffer Chamber Assembly, Clamp Assembly, Sealing Plate Assembly, Sealing Gasket and Lower Buffer Chamber (tank)
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale MiniVE™ | |
Kit spine a banana | |
2 spine, 2 dadi e 4 rondelle |