Learn More
Hoefer™ SE 400 Series Sturdier™ Air-Cooled Vertical Electrophoresis Systems
Economical units ideal for applications in which temperature control is not crucial
Marca: Hoefer™ SE400-15-1.5
Includes: Camera tampone superiore, coperchio di sicurezza con elettrodi, camera tampone inferiore e supporto per colata con base livellante con cavi ad alta tensione, piastre in vetro, gruppi morsetto, camme, guarnizione con fessure per UBC, livella a bolla, guarnizione laminata per supporto per colata, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, guarnizione in gel
Requires : Pettine e spaziatori devono essere ordinati separatamente per il modello SE 410 Basic.
Descrizione
- Unità per la corsa di un gel o di due gel con piastra di divisione opzionale
- Supporto per colata incorporato che sigilla i sandwich senza rischio di perdita e senza pellicola
- Struttura resistente realizzata mediante stampa per iniezione, per montaggio semplice e lunga durata in laboratori ad attività intensa
- Piastre, morsetti, spaziatori e pettini sono intercambiabili con le unità serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE Marked.
Specifica
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Fino a 80% | |
113 °F | |
Da 15° a 30 °C | |
0.15 cm | |
700 ml | |
7.08 in. | |
18 cm | |
6.29 in. | |
5.9 in. | |
500 V | |
60 mA |
18 x 16 cm | |
Camera tampone superiore, coperchio di sicurezza con elettrodi, camera tampone inferiore e supporto casting con base livellante e cavi ad alta tensione, piastre in vetro, gruppi morsetto, camme, guarnizioni con fessure per UBC, livella a bolla, guarnizioni laminate per supporto casting, distanziatore con dima per allineamento, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, sigillo gel, pettine, 15 pozzetti, spessore 1,5 mm, distanziatori | |
45 °C | |
0.05 in. | |
23.66 once | |
9.44 in. | |
24 cm | |
11.02 in. | |
28 cm | |
15 cm | |
20 W |