Learn More
Hoefer™ Spacers for SE 600 Chroma, SE 600 Standard, or SE 400 Vertical Electrophoresis Units
Parti accessorie per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma SE 600 Standard o SE 400
Marca: Hoefer™ SE6118-2-1.0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
- 8, 16 and 24 cm in Length
- 1 to 2 cm Width
- 2 Pk.
Specifica
Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 | |
1 x 16 cm x 1.0 mm | |
0.03 in. | |
16 cm |
Distanziatore | |
2/conf. | |
0.1 cm | |
0.1 cm |