Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Electrode Panels
For use with TE 42 and TE 62 Transfer Tank
Marca:  Hoefer™ TE23
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12084817
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Comes in gray or black electrode panels
  • Type: Gray Electrode Panel
  • Includes Banana plug and platinum wire
Specifica
Specifica
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Electrode Panel
Banana plug and Platinum wire