Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marca:  Hoefer™ TE45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11514444
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • 3 or 6 mm Thick
  • 4 pcs
Specifica
Specifica
TE 42, TE 62 Transfer Tank
Dacron
0.25 in.
Sponge
4
0.6 cm