Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlert Extreme Single-Gas Detectors
Codice prodotto. 11975535
Codice prodotto. 11975535
Marca: Honeywell Analytics™ GAXTHDL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
  • Autodiagnosi completa delle funzioni di: sensore, stato della batteria, integrità del circuito e allarmi acustici/visivi all'avvio
  • Cronologia sicura e accurata con registrazione dati e protezione con codice di accesso
  • Concentrazioni di gas in tempo reale mostrate sull'LCD in modo continuo
  • Semplice procedura di calibrazione automatica
  • Con allarme vibrante interno per aree a elevata rumorosità
  • Allarmi acustici, vibranti e visivi(95°dB) - Basso, alto, TWA e STEL
  • Batteria sostituibile da 3°V
  • Impermeabile
  • Barre allarmi visivi luminose ad ampio angolo
  • Sensore e batteria sostituibili sul campo con durata di due anni (durata 1.5 anni)
  • Limiti allarme regolabili
  • Opzioni display in diverse lingue 
  • Compatibilità con pompa motorizzata Sampler
  • Test: integrità sensore, circuiteria, batteria e allarmi acustici/visivi all'attivazione, batteria
  • Intervallo di umidità: 15% - 90% per tutto a eccezione dei sensori O2 (0% - 99%) e Cl2 (10% - 95%)
  • Dimensione: 2.8 × 5.0 × 9.5°cm (1.1 × 2.0 × 3.75°pollici)
  • Peso: 82°g (2.9°once)
Applicazioni:
per il rilevamento di singolo gas di H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2.  (vedere Tipo di prodotto a destra.) 
Warranty
Due anni sensori inclusi, tranne Ammonia (un anno)