Learn More
Honeywell Analytics™ Rilevatori monogas GasAlertClip Extreme
Codice prodotto. p-4506890
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido solfidrico
Intervallo di misurazione:
Da 0 a 100 ppm
Warranty:
2 anni
Autonomia della batteria:
2 anni
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11905684
Marca: Honeywell Analytics™ GA24XTH510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Durable, reliable, accurate, easy to use
Simplicity and minimal training requirements make these gas detectors low-cost option and compact, lightweight design makes them versatile and comfortable.
  • Full function self-test of sensor, battery status, circuit integrity and audible/visual alarms
  • Bright wide-angled visual alarm bars and internal vibrating alarm for high noise environments
  • Large confidence LCD displays life remaining in months, days and hours
  • Water resistant
SO2
  • Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 100ppm
  • Alarm Level (low/high): 5/10ppm
  • Warranty: Two-year detector only
O2
  • Temperature Range: -20° to +50°C (-4° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 30.0% by vol
  • Alarm Level (low/high): 19.5/23.5%
  • Requires calibration
  • Warranty: Two-year detector only
CO
  • Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 300ppm
  • Alarm Level (low/high): 35/200ppm
  • Two- and three-year detectors available
H2S
  • Alarm Level (low/high): Selectable to 5/10ppm or 10/15ppm
  • Temperature Range: -40° to +50°C (-40° to +122°F)
  • Two- and three-year detectors available
  • Measuring Range: 0 to 100ppm
Applications:
For detection of H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: European Conformity, Class I, Division 1, Group A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, EMC Directive 89/336/EEC
Warranty
Two- or three-year warranty from activation (given normal operation plus one year shelf life)
Specifica
Tipi di allarme Visivo, vibrazione, acustico (95 dB)
Autonomia della batteria 2 anni
Certificazione/Conformità ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformità alle direttive europee, classe I, divisione 1, gruppo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 89/336/EEC
Profondità (sistema imperiale) 1.1 in.
Profondità (sistema metrico) 2.79 cm
Componenti misurati Acido solfidrico
Tipo di display LCD
Altezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Altezza (sistema metrico) 8.12 cm
Intervallo di umidità Da 5 a 95%
Protezione IP IP66/67
Lunghezza (sistema metrico) 5.08 cm
Intervallo di misurazione Da 0 a 100 ppm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) Da -40° a +50 °C
Warranty 2 anni
Peso (sistema imperiale) 2.7 oz.
Peso (sistema metrico) 76 g
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm