Learn More
Honeywell™ Elano S3 Loafer Shoes
151.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, CI and SRC Certified |
---|---|
Colore | Black |
Materiale pianta del piede | Leather |
Da utilizzare con (applicazione) | For professional use such as army - defence, fishing, textile industries, transportation |
Materiale | Leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15221044
|
Honeywell™
6543015-42/7 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15241044
|
Honeywell™
6543015-44/7 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15231044
|
Honeywell™
6543015-43/7 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15251044
|
Honeywell™
6543015-45/7 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
EN ISO 20345:2011, CI and SRC Certified | |
Leather | |
Leather | |
Double density Polyurethane | |
Water resistant | |
Loafer Shoe |
Black | |
For professional use such as army - defence, fishing, textile industries, transportation | |
Perforated Leather insole, Non-metallic antipuncture midsole, protects 100% of the foot surface | |
Loafer | |
Yes |