Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con montatura per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Offering high levels of comfort and support. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Clear Lens Safety Goggles fit comfortably over prescription eyewear.
Marca: Sperian™ 1002221
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.74700kg
Descrizione
- Practical and durable
- Frosted side panels and browguard sections reduce glare/reflections
- Curved temples and a raised nose bridge offer a precise fit
- Available with or without hard lens coating
Specifica
Rivestimento rigido | |
Clear | |
Sovrapponibili agli occhiali da vista. Per uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura | |
Confezione da 10 |
ISO 9001/2000, EN 166 1F | |
Occhiali di protezione per occhi e viso | |
Trasparente | |
Polycarbonate |