Learn More
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63434.MB
Quantità 25mg
Codice prodotto. 15455679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    201.00€ / 25mg
    Risparmia 10.00€
    4% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
35354-74-6
266.34
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
72303
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
C18H18O2
MFCD00016674
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
CHEBI:5759
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Specifica
Honokiol
C18H18O2
25mg
14,4742
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
72303
266.34
35354-74-6
MFCD00016674
UN3077
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
266.34
CHEBI:5759
≥98%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti