Learn More
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
114.00€ - 546.01€
Identificatori chimici
| CAS | 35354-74-6 |
|---|---|
| Formula molecolare | C18H18O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.34 |
| Numero MDL | MFCD00016674 |
| InChI Key | FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl |
| PubChem CID | 72303 |
| ChEBI | CHEBI:5759 |
| IUPAC Name | 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| SMILES | C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15445679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MA |
10mg |
116.00€ 114.00€ / 10mg Risparmia 2.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15455679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MB |
25mg |
211.00€ 201.00€ / 25mg Risparmia 10.00€ 4% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15465679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MC |
100mg |
557.00€ 546.01€ / 100mg Risparmia 10.99€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 35354-74-6 | |
| 266.34 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 72303 | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| C18H18O2 | |
| MFCD00016674 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| CHEBI:5759 | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
Specifica
| Honokiol | |
| C18H18O2 | |
| UN3077 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C | |
| 266.34 | |
| CHEBI:5759 | |
| ≥98% |
| 35354-74-6 | |
| MFCD00016674 | |
| 14,4742 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol | |
| 72303 | |
| 266.34 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold