Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
48.26 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Red
White
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
- Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
- Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
- Collared model without flap and elasticated at the wrists
Specifica
Size | 2X-Large |
Struttura | Made in China |
Da utilizzare con (applicazione) | Category 1 Personal Protective Equipment |
Sesso | Unisex |
N. di tasche | None |
Tipo di imballaggio | Individual, Bag |
Product Type | Hygiene Gown |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Press Studs |