Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
44.50€ - 45.90€
Specifica
| Ankle Style | Elastic |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Colore | White |
| Stile polso | Elastic |
| Codice del prodotto | Marca | Stile collo | Size | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Stile collo | Size | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|
16534041
|
Medicom™
40.101/02 |
Collared | Medium | 40 g/m2 |
44.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
16544041
|
Medicom™
40.101/03 |
Collared | Large | 40 g/m2 |
44.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
16554041
|
Medicom™
40.101/04 |
Collared | X-Large | 40 g/m2 |
44.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
16574041
|
Medicom™
40.101/06 |
Collared | 3X-Large | 40 g/m2 |
44.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
16564011
|
Medicom™
40.001/03 |
Hooded | Large | 40 g/m2 |
45.90€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
16584011
|
Medicom™
40.001/05 |
Hooded | 2X-Large | 40 g/m2 |
45.90€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
Descrizione
- Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
- Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
- Suitable to HACCP procedures
Specifica
| Elastic | |
| Zipper | |
| Elastic | |
| Unisex | |
| Stitched |
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| White | |
| Yes | |
| Polypropylene | |
| Non-sterile |