Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Codice prodotto. 12443657
  • 57.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For large gel systems
Specifica
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
25 x 20 cm
0.1 cm
9.8 in.
7.8 in.
20 cm
Standard Comb
8
110 μL
25 cm
0.88 in.
2.25 cm