Learn More
Cytiva Hot Start Mix RTG
Premixed, predispensed, ambient temperature-stable formulation providing robust and reliable performance for demanding PCR applications in which high specificity and high sensitivity are essential to success
17.99€ - 1019.00€
Specifica
Content And Storage | 1.75 units of recombinant PuReTaq DNA Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction Buffer. Ambient temperature in pouch with desiccant |
---|---|
Formato | Tube |
Product Type | illustra Hot Start Mix RTG |
Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10544625
|
Cytiva
28-9006-53 |
illustra Hot Start Mix RTG | 96 Reactions | 200μL |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10126624
|
Cytiva
28-9006-46 |
illustra Hot Start Mix RTG | 100 Reactions | 500μL |
214.00€
100 reazioni |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10625985
|
Cytiva
28-9006-54 |
illustra Hot Start Mix RTG | 480 Reactions | 200μL |
1019.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11349941
|
Cytiva
28-9040-91 |
illustra Hot Start Mix RTG | 8 Reactions | 200μL |
17.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Primer sequestration effectively blocks greater than 99% of polymerase activity during setup effectively minimizing any nonspecific priming or primer-dimer formation
- Recombinant activator protein avoids the risk of contamination from a mammalian source associated with hot start antibodies
- Quick hot start activation preserves sample integrity by avoiding extensive precycling heat treatment
- The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
Specifica
1.75 units of recombinant PuReTaq DNA Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction Buffer. Ambient temperature in pouch with desiccant | |
Tube | |
illustra Hot Start Mix RTG | |
Standard PCR |