Learn More
Buerkle™ Guaine in gomma siliconica resistenti al calore e al fuoco
In gomma siliconica per straordinaria resistenza termica. Le protezioni per mani Buerkle™ HotGrip™ proteggono dita e mani da ustioni e congelamento.
Marca: Buerkle™ 9768-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07950kg
Descrizione
- Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
- Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
- Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
- Secure grip
Specifica
Gomma siliconica | |
Rosso | |
Protegge interamente la mano da ustioni e congelamento |