missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ HPCA (Human) Recombinant Protein
Human HPCA full-length ORF ( NP_002134, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002134 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3208 |
Nome | hippocalcin |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16149504
|
Abnova™
H00003208-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159504
|
Abnova™
H00003208-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: MGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNSDGTIDFREFIIALSVTSPGRLEQKLMWAFSMYDLDGNGYISREEMLEIVQAIYKMVSSVMKMPEDESTPEKRTEKIFRQMDTNNDGKLSLEEFIRGAKSDPSIVRLLQCDPSSRSQF
Specifica
NP_002134 | |
hippocalcin | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
BDR2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
3208 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HPCA | |
GST |