Learn More
IKA™ HS 260 Control NOL
Compact, flat shaker with the ideal swivel motion for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
3705.00€
Specifica
Intervallo di velocità | 10 to 300 rpm |
---|---|
Tensione | 100/120 V, 220/240 V |
Temperature Range (Metric) | 5°C to 50°C |
Product Type | Reciproctaing Shaker |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16298191
|
IKA™
0004278600 |
EU Plug |
3705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Electronic adjustment of speed and timer
- Digital display makes it possible to read the speed, timer function and operating modes
- Electronic time switching clock: 0 to 9 hr 59 min or continuous operation (endless)
- All functions can be controlled and documented with labworldsoft™ software
- Special version with reverse rotating direction on request
- Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
Specifica
10 to 300 rpm | |
5°C to 50°C | |
50/60 Hz | |
LCD |
100/120 V, 220/240 V | |
Reciproctaing Shaker | |
420 x 360 x 100 mm | |
1 to 599 min. |