missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ALS2CR19 Partial ORF (NP_689739, 101 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00117583-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16171577

  • 349.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 30-10-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: SPDAFETEVAAQLAAFKPIGGEIEVTPSALKLGTPLLVRRSSDPVPGPPADTQPSASHPGGQSLKLVVPDSTQNLEDREVLNGVQTELLTSPRTKDTLSDMTRTVEISG
Specifica

Specifica

NP_689739
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPDAFETEVAAQLAAFKPIGGEIEVTPSALKLGTPLLVRRSSDPVPGPPADTQPSASHPGGQSLKLVVPDSTQNLEDREVLNGVQTELLTSPRTKDTLSDMTRTVEISG
RUO
PARD3B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
117583
ALS2CR19 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALS2CR19/MGC16131/PAR3B/PAR3L/PAR3LC/PAR3beta/Par3Lb
PARD3B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali