missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

254.00€ - 2470.00€

Specifica

Antigene Carbonic Anhydrase IX/CA9
Clone 303123
Diluizione Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF, ELISA
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18781717
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
MAB2188-SP
25 μg
254.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18771099
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
MAB2188-100
100 μg
632.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18751137
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
MAB2188-500
500 μg
2470.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Specifica

Specifica

Carbonic Anhydrase IX/CA9
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
Q16790
768
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase IX Pro59-Asp414 Accession # Q16790
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Carbonic Anhydrase IX (CA9) in direct ELISAs. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) CA9 or with rhCA1, 2, 3, 4, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 13, or 14.
303123
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF, ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CA9, CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
CA9
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato