missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human CEACAM-5 Protein, Fc Tag
391.93€ - 2874.14€
Specifica
Peso molecolare | 97.8 kDa |
---|---|
Sorgente | Human CEACAM-5, Fc Tag (CE5-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession # P06731-1). |
Immunogeno | Lys 35 - Ala 685 |
Requisiti di stoccaggio | -20°C |
Alias gene | CEACAM-5,CD66e,CEA,Meconium antigen 100 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17226170
|
ACROBiosystems
CE5-H5253-100UG |
100 μg |
391.93€
100µg |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17236170
|
ACROBiosystems
CE5-H5253-1MG |
1 mg |
2874.14€
1mg |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 (CEACAM5) is also Carcinoembryonic antigen (CEA), Meconium antigen 100, CD antigen CD66e, CEACAM5 belongs to the immunoglobulin superfamily and CEA family. CEACAM5 contains seven Ig-like (immunoglobulin-like) domains. CEACAM5 is homodimer protein which binding of E.coli Dr adhesins leads to dissociation of the homodimer. CEACAM5 is cell surface glycoprotein that plays a role in cell adhesion and in intracellular signaling. CEACAM5 is receptor for E.coli Dr adhesins.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 97.8 kDa.Specifica
97.8 kDa | |
Lys 35 - Ala 685 | |
CEACAM-5,CD66e,CEA,Meconium antigen 100 | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Powder |
Human CEACAM-5, Fc Tag (CE5-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession # P06731-1). | |
-20°C | |
CEACAM-5 | |
Human | |
HEK293 | |
Bio-Markers & CD Antigens |