Learn More
Abnova™ Human CSE1L Partial ORF (NP_001307, 872 a.a. - 971 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001307 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 1434 |
Peso molecolare | 36.74kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16163581
|
Abnova™
H00001434-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16173581
|
Abnova™
H00001434-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Proteins that carry a nuclear localization signal (NLS) are transported into the nucleus by the importin-alpha/beta heterodimer. Importin-alpha binds the NLS, while importin-beta mediates translocation through the nuclear pore complex. After translocation, RanGTP binds importin-beta and displaces importin-alpha. Importin-alpha must then be returned to the cytoplasm, leaving the NLS protein behind. The protein encoded by this gene binds strongly to NLS-free importin-alpha, and this binding is released in the cytoplasm by the combined action of RANBP1 and RANGAP1. In addition, the encoded protein may play a role both in apoptosis and in cell proliferation. [provided by RefSeq]
Sequence: LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLLSpecifica
NP_001307 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAS/CSE1/MGC117283/MGC130036/MGC130037/XPO2 | |
CSE1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1434 | |
CSE1L (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL | |
RUO | |
CSE1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |