Learn More
Abnova™ Human CSNK2A1 Partial ORF (AAH11668, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH11668 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 1457 |
Peso molecolare | 36.63kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16163631
|
Abnova™
H00001457-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16153631
|
Abnova™
H00001457-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Casein kinase II is a serine/threonine protein kinase that phosphorylates acidic proteins such as casein. The kinase exists as a tetramer and is composed of an alpha, an alpha-prime, and two beta subunits. The alpha subunits contain the catalytic activity while the beta subunits undergo autophosphorylation. The protein encoded by this gene represents the alpha subunit. While this gene is found on chromosome 20, a related transcribed pseudogene is found on chromosome 11. Three transcript variants encoding two different proteins have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADISpecifica
AAH11668 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CK2A1/CKII | |
CSNK2A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1457 | |
CSNK2A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADI | |
RUO | |
CSNK2A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |