missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FARSLB Partial ORF (NP_005678, 234 a.a. - 341 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005678 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 10056 |
Peso molecolare | 37.62kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161756
|
Abnova™
H00010056-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16171756
|
Abnova™
H00010056-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a highly conserved enzyme that belongs to the aminoacyl-tRNA synthetase class IIc subfamily. This enzyme comprises the regulatory beta subunits that form a tetramer with two catalytic alpha subunits. In the presence of ATP, this tetramer is responsible for attaching L-phenylalanine to the terminal adenosine of the appropriate tRNA. A pseudogene located on chromosome 10 has been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: PPIINGDHSRITVNTRNIFIECTGTDFTKAKIVLDIIVTMFSEYCENQFTVEAAEVVFPNGKSHTFPELAYRKEMVRADLINKKVGIRETPENLAKLLTRMYLKSEVISpecifica
NP_005678 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FARSLB/FRSB/HSPC173/PheHB/PheRS | |
FARSB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10056 | |
FARSLB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PPIINGDHSRITVNTRNIFIECTGTDFTKAKIVLDIIVTMFSEYCENQFTVEAAEVVFPNGKSHTFPELAYRKEMVRADLINKKVGIRETPENLAKLLTRMYLKSEVI | |
RUO | |
FARSB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |