Learn More
Abnova™ Human FEM1C Full-length ORF (NP_064562.1, 1 a.a. - 617 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00056929-P01.25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16172353
  • 508.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: MDLKTAVFNAARDGKLRLLTKLLASKSKEEVSSLISEKTNGATPLLMAARYGHLDMVEFLLEQCSASIEVGGSVNFDGETIEGAPPLWAASAAGHLKVVQSLLNHGASVNNTTLTNSTPLRAACFDGHLEIVKYLVEHKADLEVSNRHGHTCLMISCYKGHKEIAQYLLEKGADVNRKSVKGNTALHDCAESGSLDIMKMLLMYCAKMEKDGYGMTPLLSASVTGHTNIVDFLTHHAQTSKTERINALELLGATFVDKKRDLLGALKYWKKAMNMRYSDRTNIISKPVPQTLIMAYDYAKEVNSAEELEGLIADPDEMRMQALLIRERILGPSHPDTSYYIRYRGAVYADSGNFKRCINLWKYALDMQQSNLDPLSPMTASSLLSFAELFSFMLQDRAKGLLGTTVTFDDLMGILCKSVLEIERAIKQTQCPADPLQLNKALSIILHLICLLEKVPCTLEQDHFKKQTIYRFLKLHPRGKNNFSPLHLAVDKNTTCVGRYPVCKFPSLQVTAILIECGADVNVRDSDDNSPLHIAALNNHPDIMNLLIKSGAHFDATNLHKQTASDLLDEKEIAKNLIQPINHTTLQCLAARVIVNHRIYYKGHIPEKLETFVSLHR
Specifica
Specifica
NP_064562.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
95.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EUROIMAGE686608/EUROIMAGE783647/FEM1A/KIAA1785
FEM1C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56929
FEM1C (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDLKTAVFNAARDGKLRLLTKLLASKSKEEVSSLISEKTNGATPLLMAARYGHLDMVEFLLEQCSASIEVGGSVNFDGETIEGAPPLWAASAAGHLKVVQSLLNHGASVNNTTLTNSTPLRAACFDGHLEIVKYLVEHKADLEVSNRHGHTCLMISCYKGHKEIAQYLLEKGADVNRKSVKGNTALHDCAESGSLDIMKMLLMYCAKMEKDGYGMTPLLSASVTGHTNIVDFLTHHAQTSKTERINALELLGATFVDKKRDLLGALKYWKKAMNMRYSDRTNIISKPVPQTLIMAYDYAKEVNSAEELEGLIADPDEMRMQALLIRERILGPSHPDTSYYIRYRGAVYADSGNFKRCINLWKYALDMQQSNLDPLSPMTASSLLSFAELFSFMLQDRAKGLLGTTVTFDDLMGILCKSVLEIERAIKQTQCPADPLQLNKALSIILHLICLLEKVPCTLEQDHFKKQTIYRFLKLHPRGKNNFSPLHLAVDKNTTCVGRYPVCKFPSLQVTAILIECGADVNVRDSDDNSPLHIAALNNHPDIMNLLIKSGAHFDATNLHKQTASDLLDEKEIAKNLIQPINHTTLQCLAARVIVNHRIYYKGHIPEKLETFVSLHR
RUO
FEM1C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FEM1C (Human) Recombinant Protein (P01)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P404-Conservare in un recipiente chiuso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tris-HCl, reduced glutathione