missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FUBP3 Partial ORF (AAH07874.1, 152 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00008939-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16169665

  • 508.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: LRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
Specifica

Specifica

AAH07874.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
RUO
FUBP3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8939
FUBP3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBP3
FUBP3
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali