missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Gas6 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 492.00€
Specifica
| Antigene | Gas6 |
|---|---|
| Clone | 100140 |
| Diluizione | ELISA |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18702527
![]() |
R&D Systems
MAB8852-SP |
25 μg |
217.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18772147
![]() |
R&D Systems
MAB8852-100 |
100 μg |
492.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Gas6 Monoclonal specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA.Specifica
| Gas6 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| NP_000811 | |
| 2621.0 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 100140 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Gas6, Asp118-Ala678, Accession No. NP_000811 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Gas6 in direct ELISAs. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto