missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HLA-DR Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB4869S-100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| HLA-DR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 3122 | |
| Human | |
| Supernatant |
| Flow Cytometry | |
| L203 | |
| Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| P01903 | |
| HLA-DRA | |
| RPMI 8866 human lymphoblastoid cells Accession # P01903 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Detects human HLA-DR. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto